missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DBG-3D Diacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DBG-3D Diacid |
| CAS | 1253792-34-5 |
| Molekylformel | C25 H23 N5 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(((5-((2-Carboxyethyl)(pyridin-2-yl)carbamoyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)amino)benzoic Acid, Dabigatran Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N5O5/c1-29-20-10-7-17(24(33)30(13-11-23(31)32)21-4-2-3-12-26-21)14-19(20)28-22(29)15-27-18-8-5-16(6-9-18)25(34)35/h2-10,12,14,27H,11,13,15H2,1H3,(H,31,32)(H,34,35) |
| LEDER | Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=O)O)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4 |
| IUPAC-namn | 4-[[5-[2-carboxyethyl(pyridin-2-yl)carbamoyl]-1-methylbenzimidazol-2-yl]methylamino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.481 |
| Formel vikt | 473.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?