Läs mer
DBHDA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DBHDA |
| CAS | 99584-96-0 |
| Molekylformel | C6H10Br2N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dibromohexanediamide, NSC 126275 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12) |
| LEDER | NC(C(Br)CCC(Br)C(N)=O)=O |
| IUPAC-namn | 2,5-dibromohexanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.96 |
| Formel vikt | 299.9109 |