Läs mer
DBPR108, MedChemExpress
Beskrivning
DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DBPR108 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186426-66-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25FN4O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (77.07 mM) |
| LEDER | N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CC(N2CCCC2)=O)=O)C[C@@H](F)C1 |
| Visa mer |