Läs mer
DBU, TRC
Produktkod. 30008923
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
150 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008923 50 g
30004063 10 g
30008093 150 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41709050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6674-22-2
Molekylformel C9 H16 N2
Molekylvikt (g/mol) 152.24
Synonym 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undeca-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undecene-7, 1,8-Diazabicycloundec-7-ene, 2H,3H,4H,6H,7H,8H,9H,10H-Pyrimido[1,2-a]azepine, Active D 10, Alcanpoudre DBU 70-3KG, Amicure DBUE, DBU, Dabco DBU, Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Lupragen N 700, NSC 111184, NSC 230466, PC CAT DBU, Polycat DBU, San-apro, U-CAT SA 851, DBU (GR53261X)
IUPAC-namn 2,3,4,6,7,8,9,10-oktahydropyrimido[1,2-a]azepin
LEDER C1CCN2CCCN=C2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Formel vikt 152.1313
Procent renhet >95%