Läs mer
Tocris Bioscience™ DBZ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18724957
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18724957 50 mg
18710688 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18724957 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4489/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15185.00 SEK
    14360.85 SEK / 50mg
    Save 824.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
γ-secretase inhibitor; inhibits Notch pathway
DBZ is an inhibitor of γ-secretase aspartyl protease. DBZ blocks amyloid precursor protein-like (APPL) and Notch cleavage (IC50 values are 2.6 nM and 1.7-2.9 nM, respectively). By inhibiting Notch and the Notch pathway, DBZ improves efficiency of iPSC generation and production of iPSCs from mouse and human keratinocytes without KLF4 and CMYC. In an animal model of Alzheimer's disease, DBZ inhibits the cleavage of amyloid precursor protein into Aβ40. DBZ promotes cochlear supporting cell proliferation and hair cell mitotic regeneration in neonatal mice. DBZ in combination with iDOT1L enables maintenance of human na?ve-state pluripotency in non-hypoxic conditions.
DBZ synthesized to Ancillary Material Grade also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DBZ
CAS 209984-56-5
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C26H23F2N3O3
Formel vikt 463.48