Läs mer
DC-05, MedChemExpress
Produktkod. 16461517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461517 50 mg
16438027 5 mg
16405318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12746
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DC-05
CAS 890643-16-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H25N3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CNCCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CN(C3=CC=CC=C34)C5=C4C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 383.49
Formel vikt 383.49
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death