Läs mer
Cole-Parmer™ DC-driven membranpump
Produktkod. 15567495
Flödeshastighet:
0,055 till 38 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15567495
Brand: Cole-Parmer™ 7420113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DC-driven membranpump - Hög upplösning med ett flödesområde på 0,055 till 38 ml/min.
  • DC-drivna pumpar med PVDF pumphuvud
    • Hög upplösning med ett flödesområde på 0,055 till 38 ml/min.
    • Välj mellan 12 VDC eller 24 VDC: puls, start/stopp eller proportionell kontroll
    • Anslut 1/8 x 1/4 tums slang direkt till pumpportarna
Specifikationer
Amperage 1 ampere
Beskrivning HRP54V-2A3 DC-driven membranpump
Material Keramik, FKM, PTFE, PVDF
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Flödeshastighet 0,055 till 38 ml/min.
Maximalt tryck 2 psi