Läs mer
DC-SIGN/CD209 Antibody (902404), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18661134 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18661134 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18661134 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8345H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DC-SIGN/CD209
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 902404
Konjugera HRP
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Värd art Rat
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse DC-SIGN/CD209, Met1-Lys238, Accession # Q91ZX1
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG2b