Läs mer
DC-SIGN/CD209 Antibody (MMD3R) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Produktkod. 18505359 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18505359 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18505359 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB83451RX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DC-SIGN/CD209
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona MMD3R
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Värd art Mouse
Immunogen Purified mouse DC-SIGN/CD209 extracellular domain, Accession # FJ168685
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2c