Läs mer
DC-SIGN+DC-SIGNR Antibody (120612) [PerCP], Novus Biologicals™
Produktkod. 18646443 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18646443 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18646443 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB1621C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
DC-SIGN+DC-SIGNR Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN+DC-SIGNR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DC-SIGN+DC-SIGNR
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 120612
Konjugera PerCP
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD209;CD209 antigen;CDSIGN;CLEC4L;DC-SIGN;DC-SIGN1;hDC-SIGN
Värd art Mouse
Immunogen NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cell line transfected with human DC-SIGNR, Accession # Q9H2X3
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a