Läs mer
DC-SIGNR/CD299/CLEC4M Antibody (16E7), DyLight 680 - Chimeric, Novus Biologicals™
Produktkod. 18759692 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18759692 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18759692 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252649FR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
DC-SIGNR/CD299/CLEC4M Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGNR/CD299/CLEC4M in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DC-SIGNR/CD299/CLEC4M
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 16E7
Konjugera DyLight 680
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD209L1, CD209Ldendritic cell-specific ICAM-3-grabbing nonintegrin 2, CD299, CD299 antigenMGC129964, C-type lectin domain family 4, member M, DC-SIGN2CD209 antigen-like protein 1, DC-SIGNRDC-SIGN-related protein, DCSIGNRMGC47866, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 2, HP10347, liver/lymph node-specific ICAM-3 grabbing non-integrin, Liver/lymph node-specific ICAM-3-grabbing non-integrin, L-SIGN, LSIGNC-type lectin domain family 4 member M, mannose binding C-type lectin DC-SIGNR
Värd art Rabbit
Immunogen CD299
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10332
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ