missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DC260126, MedChemExpress

Produktkod. 16474716
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474716 100 mg
16450027 50 mg
16432806 25 mg
16426367 5 mg
16403638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16474716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101906

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DC260126 is a potent antagonist of GPR40 (FFAR1). DC260126 dose-dependently inhibits GPR40-mediated Ca2+ elevations stimulated by linoleic acid, oleic acid, palmitoleic acid and lauric acid (IC50: 6.28, 5.96, 7.07, 4.58 μM, respectively). DC260126 could protect MIN6 β cells from palmitate-induced ER stress and apoptosis.

DC260126 is a potent antagonist of GPR40 (FFAR1). DC260126 dose-dependently inhibits GPR40-mediated Ca2+ elevations stimulated by linoleic acid, oleic acid, palmitoleic acid and lauric acid (IC50: 6.28, 5.96, 7.07, 4.58 μM, respectively). DC260126 could protect MIN6 β cells from palmitate-induced ER stress and apoptosis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DC260126
CAS 346692-04-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18FNO2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.33 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(F)C=C1)(NC2=CC=C(CCCC)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 307.38
Formel vikt 307.38
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.