Läs mer
HUBER DC32 genomströmningskylare
Produktkod. 10638853
Kylkapacitet:
0,6 kW vid 15 °C, 0,47 kW (vid 0 °C, 0,12 kW vid -20 °C)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10638853
Brand: HUBER 3002.0003.00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomflödeskylare är designade för enkla kylapplikationer med lågt behov. De används vanligtvis i kombination med värmecirkulatorer för att avlägsna värme för att kyla en process tillbaka till rumstemperatur.
  • DC32, flödeskylare, med naturligt köldmedium
  • Snabb kylning av vätskor
  • Idealisk för motkylning eller som ersättning för kylvatten
  • Enkel drift
  • Kompakt, platsbesparande konstruktion
  • Robust hölje med bärhandtag
  • Temperaturområde: -30 °C till 50 °C
  • Kylkapacitet (15 °C): 0,6W
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,47kW
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Kylkapacitet 0,6 kW vid 15 °C, 0,47 kW (vid 0 °C, 0,12 kW vid -20 °C)
Temperaturområde -30 °C till +50 °C
Modell DC32
Kylmedel R290
Bredd (metrisk) 280 mm
Höjd (metrisk) 465 mm
Djup (metriskt) 340 mm
Vikt (metrisk) 30 kg
Elektriska krav 220-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz