Läs mer
DC661, MedChemExpress
Produktkod. 16495366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495366 100 mg
16484498 10 mg
16480136 2 mg
16433116 25 mg
16407227 5 mg
16400817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16495366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111621
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
DC661 is a potent palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) inhibitor, inhibits autophagy, and acts as an anti-lysosomal agent. Anti-cancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DC661
CAS 1872387-43-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H39Cl2N5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (113.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(CCCCCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)CCCCCCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C34
Molekylvikt (g/mol) 552.58
Formel vikt 552.58
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death