Läs mer
Novus Biologicals™ DC8 Overexpression Lysate
Produktkod. 18037049 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
0.1mg
Produktkod.
18037049 0.1mg
1 options
Produktkod. 18037049 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP207166
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The DC8 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_56286. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens DC8, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only