Läs mer
Tocris Bioscience™ DCA
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18732694
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18732694 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18732694 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2755/100
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibitor
Inhibitor of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Shifts pyruvate metabolism from glycolysis and lactate production to glucose oxidation in the mitochondria. Induces mitochondrial-dependent apoptosis and reverses the inhibition/downregulation of KV1.5 channels in cancer but not normal cells. Decreases tumor growth in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DCA
CAS 2156-56-1
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C2HCl2NaO2
Formel vikt 150.92
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 150.92