Läs mer
Tocris Bioscience™ DCG IV
Beskrivning
DCG IV is a presynaptic depressant; highly potent agonist for group II mGlu receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2 S,2 'R,3 'R)-2-(2 ',3 '-Dicarboxycyclopropyl)glycine |
| CAS | 147782-19-2 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in water |
| Mål | Group II mGluR Agonists |
| Molekylformel | C7H9NO6 |
| Formel vikt | Observed MW: 203.15 |
| Renhet | 98% |
For Research Use Only