Läs mer
DCG IV, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(S)-amino(carboxy)methyl]cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid |
| CAS | 147782-19-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | DCG IV, (2S,2'R,3'R)-2-(2',3'-Dicarboxycyclopropyl)glycine, (1R,2R)-3-[(S)-Aminocarboxymethyl]-1,2-cyclopropanedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO6/c8-4(7(13)14)1-2(5(9)10)3(1)6(11)12/h1-4H,8H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t1?,2?,3?,4-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C1C(C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[(S)-amino(carboxy)methyl]cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.149 |
| Formel vikt | 203.043 |