missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DCK Mouse anti-Human, Clone: OTI16E12, liquid, TrueMAB™

Produktkod. 17527441
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17527441 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17527441 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA502650

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Deoxycytidine kinase (DCK) is required for the phosphorylation of several deoxyribonucleosides and their nucleoside analogs. Deficiency of DCK is associated with resistance to antiviral and anticancer chemotherapeutic agents. Conversely, increased deoxycytidine kinase activity is associated with increased activation of these compounds to cytotoxic nucleoside triphosphate derivatives. DCK is clinically important because of its relationship to drug resistance and sensitivity.

Specifikationer

Antigen DCK
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI16E12
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen DCK
Genaccessionsnr. P27707
Gene Alias deoxycytidine kinase
Gensymboler DCK
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human DCK produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1633
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.