Läs mer
VACUUBRAND™ DCP 3000 vakuummätare
Produktkod. 11901002 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Produkttyp:
Vakuummätare
Produktkod. Produkttyp
11901002 Vakuummätare
1 options
Produktkod. 11901002 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20636155
I lager
DCP 3000 är en enastående vakuummätare för grovt och fint vakuum
DCP 3000 är en enastående vakuummätare för grovt och fint vakuum. En stor upplyst display visar mätvärdena för alla sensorer med en enkel knappsvängning. Vakuumsensorn VSK 3000 med keramiskt membran mäter från atmosfärstryck ner till 0,1 mbar. Den visar absolut tryck oberoende av gastyp, är mycket korrosionsbeständig och har enastående noggrannhet och långtidsstabilitet. Samtidig anslutning av upp till åtta vakuumsensorer möjliggör flexibel mätning på plats. DCP 3000 kommunicerar med externa komponenter via VACUU·BUS™ digitalt bussystem. Den kännetecknas av helautomatisk konfiguration, enhetliga stickanslutningar och kabellängder på upp till 30 m. Dessutom erbjuder DCP 3000 relativtrycksmätningar (VSK 3000 som referens) och en dataloggningsfunktion för upp till 32 000 datavärden.
Notera: Sensor ingår inte; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuummätare