Läs mer
DCP-LA, MedChemExpress
Beskrivning
DCP-LA (FR236924), a linoleic acid derivative, selectively and directly activates PKCε.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DCP-LA |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 28399-31-7 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H36O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | FR236924 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (16.21 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |