missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DCTN3 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Produktkod. 18015358 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18015358 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18015358 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298673AF700

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

DCTN3 Polyclonal specifically detects DCTN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DCTN3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 700
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DCTN22DCTN-22, dynactin 3, dynactin 3 (p22), Dynactin complex subunit 22 kDa subunit, dynactin light chain, dynactin subunit 3, MGC111190, p22
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DCTN3 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11258
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.