missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DCVC, MedChemExpress
Beskrivning
DCVC (S-[(1E)-1,2-dichloroethenyl]--L-cysteine) is a bioactive metabolite of trichloroethylene (TCE). DCVC inhibits pathogen-stimulated pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-8, and TNF-α release from tissue cultures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DCVC |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13419-46-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H7Cl2NO2S |
| Synonym | S-[(1E)-1,2-dichloroethenyl]--L-cysteine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.5 mg/mL (11.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.034 mg/mL (4.79 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CS/C(Cl)=C\Cl |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?