Läs mer
DDD, DDE and DDT Organochlorine Pesticides Mixture 250 μg/mL in Toluene/Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexane/Toluene |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 250 μg/mL∣2,4'-DDE 250 μg/mL∣2,4'-DDT 250 μg/mL |