missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DDD85646, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-dichloro-4-(2-piperazin-1-ylpyridin-4-yl)-N-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 1215010-55-1 |
| Molekylformel | C21 H24 Cl2 N6 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | DDD85646, 2,6-Dichloro-4-[2-(1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24Cl2N6O2S/c1-13-20(14(2)28(3)26-13)27-32(30,31)21-17(22)10-16(11-18(21)23)15-4-5-25-19(12-15)29-8-6-24-7-9-29/h4-5,10-12,24,27H,6-9H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1nn(C)c(C)c1NS(=O)(=O)c2c(Cl)cc(cc2Cl)c3ccnc(c3)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-4-(2-piperazin-1-ylpyridin-4-yl)-N-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.425 |
| Formel vikt | 494.106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?