missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ DDI1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17874820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17874820 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17874820 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5140306

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: PEGELPLCSR MVSGQDESSD KEITHSVMDS GRK Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 43%, Mouse - 56%.

Ddi1 (DNA-damage inducible 1)appears to release substrate from an ubiquitination complex, making the substrate available for deubiquitination to facilitate proteasomal degradation. Ddi1 could be a potential selective target for lung cancer treatment. Ddi1 runs as a doublet of 54/56 kDa on acrylamide gels besides the calculated MW 44 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DDI1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen DDI1
Genaccessionsnr. Q8WTU0
Gene Alias 1700011N24Rik; DDI1; DDI1, DNA-damage inducible 1, homolog 1; DDI1, DNA-damage inducible 1, homolog 1 (S. cerevisiae); DNA damage inducible 1 homolog 1; DNA-damage inducible 1 homolog 1; DNA-damage inducible 1 homolog 1 (S. cerevisiae); DNA-damage inducible protein 1; protein DDI1 homolog 1; RGD1559430
Gensymboler DDI1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human DDI1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101466).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 414301
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.