Läs mer
Thermo Scientific™ DDM/CHS-lösning (10:1)
Produktkod. 17439292 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
17439292 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 17439292 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A50942
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
En färdig att använda lösning för solubilisering av membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls.
  • En färdig att använda lösning för solubilisering av membranproteiner med bibehållen strukturell integritet och aktivitet
  • Den stabila förberedda lösningen innehåller en blandning av dodecyl-β -D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) och kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i avjoniserat vatten med slutkoncentrationer på 10 % respektive 1 %
  • Typiska arbetskoncentrationer är 1 % DDM/0,1 % CHS för proteinextraktion och 0,1 % DDM/0,01 % CHS för proteinrening
Funktioner hos DDM/CHS Solution inkluderar:
  • Färdig att använda flytande formulering
  • Blandning av nonjoniskt tvättmedel, DDM, med dubbla hydrofoba/hydrofila egenskaper och anjoniskt tvättmedel, CHS, som hjälper till att stabilisera stora unilamellära vesiklar
  • DDM/CHS-miceller hjälper till med solubilisering av membranproteiner samtidigt som struktur och funktion bevaras
  • Lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för kryo-EM-analys av en partikel
Egenskaper för DDM:
  • Molekylformel: C 24 H 46 O 11
  • Molekylvikt: 510,6 g/mol
  • Tvättmedelsklass: Nonjonisk
  • Micells molekylvikt: 50 000 g
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,17 mM (0,009 % vikt/volym) i vatten; 0,12 mM (0,006 % vikt/volym) i 0,2 M NaCl
Egenskaper för CHS:
  • Molekylformel: C 31 H 50 O 4·C4H11NO3​​
  • Molekylvikt: 607,9 g/mol
  • Rengöringsmedel: joniserbar anjonisk
  • Funktion: Stabiliserar stora unilamellära vesiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Kvantitet 10 x 1 mL