missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DDR1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
DDR1-IN-1 is a potent and selective DDR1 receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 105 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DDR1-IN-1 |
| CAS | 1449685-96-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H31F3N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (180.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C)C(OC2=CC3=C(NC(C3)=O)C=C2)=C1)C4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.59 |
| Formel vikt | 552.59 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?