Läs mer
Abnova™ DDR2/CEN1p FISH-sond
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | discoidin domänreceptor tyrosinkinas 2 |
| Gene Alias | MIG20a,NTRKR3,TKT,TYRO10 |
| Gensymbol | DDR2 |
| Gen-ID (Entrez) | 4921 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 200μ L |
| Form | Vätska |