Läs mer
DDX3-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
DDX3-IN-1 (Compound 16f) is a DEAD-box polypeptide 3 (DDX3) inhibitor with CC50s of 50 and 36 μM for HIV and HCV, respectively. Antiviral activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DDX3-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1919828-83-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17N5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (406.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(N2N=NC(C)=C2)C=C1)NC3=CC=CC=C3C |
| Visa mer |