Läs mer
Novus Biologicals™ DDX42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18359949 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18359949 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18359949 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00011325T02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål DDX42
Synonym DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 42, DEAD box protein 42, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, RHELPSF3b DEAD box protein, RNA helicase-like protein, RNA helicase-related protein, RNAHPFLJ43179, SF3b125 DEAD-box protein, SF3b125ATP-dependent RNA helicase DDX42, Splicing factor 3B-associated 125 kDa protein
Gensymbol DDX42