missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
DDX52 Polyclonal antibody specifically detects DDX52 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DDX52 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ATP-dependent RNA helicase ROK1-like, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 52, DEAD box protein 52, EC 3.6.1, HUSSY19, probable ATP-dependent RNA helicase DDX52, ROK1EC 3.6.4.13 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 499 and 549 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) Box Polypeptide 52 using the numbering given in entry NP_008941.2 (GeneID 11056). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?