missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DDX6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5050.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | DDX6 |
|---|---|
| Koncentration | 0.05mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18225946
|
Novus Biologicals
NBP1-83248 |
0.1 mL |
5050.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
DDX6 Polyclonal specifically detects DDX6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| DDX6 | |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 1656 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EESIPIALSGRDILARAKNGTGKSGAYLIPLLERLDLKKDNIQAMVIVPTRELALQVSQICIQVSKHMGGAKVMATTGGTNLRDDIMRLDDTVHVVIATPGRILDLIKKGVAKVDHVQMIVLDEADKLLSQD | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 0.05mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, DEAD box protein 6, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 6 (RNA helicase, 54kD), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ36338, HLR2DEAD box-6, Oncogene RCK, probable ATP-dependent RNA helicase DDX6, RCKP54 | |
| DDX6 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel