missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DDX6 Antibody (OTI2D6), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70563H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DDX6 Monoclonal specifically detects DDX6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| DDX6 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| DDX6 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-298 of human DDX6 (NP_004388) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI2D6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, DEAD box protein 6, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 6 (RNA helicase, 54kD), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ36338, HLR2DEAD box-6, Oncogene RCK, probable ATP-dependent RNA helicase DDX6, RCKP54 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 1656.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering