Läs mer
De-4-fluoro 5-Fluoro Chidamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | De-4-fluoro 5-Fluoro Chidamide |
| CAS | 743420-02-2 |
| Molekylformel | C22H19FN4O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-4-[[[1-oxo-3-(3-pyridinyl)-2-propenyl]amino]methyl]benzamide, Isochidamide, (E)-N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-4-((3-(pyridin-3-yl)acrylamido)methyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19FN4O2/c23-18-8-9-19(24)20(12-18)27-22(29)17-6-3-16(4-7-17)14-26-21(28)10-5-15-2-1-11-25-13-15/h1-13H,14,24H2,(H,26,28)(H,27,29)/b10-5+ |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=C(C(NC2=CC(F)=CC=C2N)=O)C=C1)/C=C/C3=CC=CN=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.41 |