Läs mer
AGMA DE 70 % i WFI-desinfektionsmedel
Produktkod. 30066768
Change view
Behållartyp:
Sprutspruta
Kvantitet:
14 x 1 l
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066768 Sprutspruta 14 x 1 l
1 options
Produktkod. 30066768 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 0028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Håll din renrumsmiljö ren och skyddad med våra 0,2 μm filtrerade högalkohol-desinfektionslösningar.
De 0,2 μm filtrerade DE-70 % i WFI-kvalitetsvatten är perfekt som en beprövad industristandard biocid inom läkemedels- och sjukhusrenrum.
Triggersprayer används ofta i renrum, de är ett kostnadseffektivt sätt att desinficera regelbundet när de används med torrservetter. Designade för användarvänlighet för operatörer som föredrar en kompakt storlek av triggerspray.
Alla produkter är fullt spårbara med tillhörande certifiering och med en 2-årig oöppnad hållbarhet.
Perfekt för daglig desinfektion på olika ytor, inklusive bänkskivor, instrument, handskbeklädda händer och överförda föremål.
  • Effektivitet oberoende validerad
  • 0,2 μm filtrerat och blandat med WFI-kvalitetsvatten – vatten med hög renhet
  • Ergonomisk avtryckare med effektiv återvändsmekanism
  • Tillverkad i renrum av klass D
  • Full spårbarhet med stödjande analys
  • 2 års hållbarhet
  • Finns även i 500 ml och 1 L trigger-spray, 5 L och våtservettformat
Specifikationer
Produkttyp Denaturerad alkohol
Form Flytande spray
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Denaturerad etanol 70 % v/v i WFI
Behållartyp Sprutspruta
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Kvantitet 14 x 1 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DE 70% in WFI Trigger Spray
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.