Läs mer
De-boc Cabazitaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | De-boc Cabazitaxel |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H49NO12/c1-21-25(51-36(46)30(43)29(41)23-14-10-8-11-15-23)19-40(47)34(52-35(45)24-16-12-9-13-17-24)32-38(5,33(44)31(49-7)28(21)37(40,3)4)26(48-6)18-27-39(32,20-50-27)53-22(2)42/h8-17,25-27,29-32,34,43,47H,18-20,41H2,1-7H3/t25-,26-,27+,29-,30+,31+,32-,34-,38+,39-,40+/m0/s1 |