missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 308.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?