Läs mer
De-O-ethoxy Tamsulosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | De-O-ethoxy Tamsulosin |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O4S/c1-14(20-10-11-24-16-6-4-3-5-7-16)12-15-8-9-17(23-2)18(13-15)25(19,21)22/h3-9,13-14,20H,10-12H2,1-2H3,(H2,19,21,22)/t14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 364.15 |