missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deacetamide Linezolid Azide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 321.1237 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?