Läs mer
Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 482.2066 |