Läs mer
Deacetoxycephalothin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deacetoxycephalothin |
| CAS | 34691-02-6 |
| Molekylformel | C14H14N2O4S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methyl-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-4-carboxylic Acid, 7beta-(2-Thienylacetamido)desacetoxycephalosporanic Acid, (6R,7R)-3-Methyl-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Deacetoxycephalothin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O4S2/c1-7-6-22-13-10(12(18)16(13)11(7)14(19)20)15-9(17)5-8-3-2-4-21-8/h2-4,10,13H,5-6H2,1H3,(H,15,17)(H,19,20)/t10-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-methyl-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Formel vikt | 338.0395 |