Läs mer
Deacetyl Bisacodyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H |
| Formel vikt | 277.1103 |
| Procent renhet | >95% |