Läs mer
Deacetyl Linezolid Thioacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 353.1209 |