Läs mer
Deacetyl (R)-Linezolid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deacetyl (R)-Linezolid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 295.1332 |