Läs mer
Deacetyl Racecadotril Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deacetyl Racecadotril Disulfide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H40N2O6S2/c41-35(45-25-31-17-9-3-10-18-31)23-39-37(43)33(21-29-13-5-1-6-14-29)27-47-48-28-34(22-30-15-7-2-8-16-30)38(44)40-24-36(42)46-26-32-19-11-4-12-20-32/h1-20,33-34H,21-28H2,(H,39,43)(H,40,44) |