missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deacetyl Racecadotril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| CAS | 81110-69-2 |
| Molekylformel | C19 H21 N O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine phenylmethyl ester, Benzyl [[(2RS)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22) |
| LEDER | SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl 2-[(2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl)amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.44 |
| Formel vikt | 343.1242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?