Läs mer
Deacetylcephalothin (>90 %), TRC
Produktkod. 30351193
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351193 25 mg
30354774 10 mg
30355046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19808525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5935-65-9
Molekylformel C14H14N2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 354.4
Synonym (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-Hydroxymethyl-7-(thien-2-ylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylic Acid, 3-Hydroxymethyl-7-(2-thienylacetamide)-3-cephem-4-carboxylic Acid, Deacetylcephalotin, Desacetylcephalothin, Cefalotin EP Impurity B
IUPAC-namn (6R,7R)-3-(hydroxymetyl)-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
LEDER OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deacetylcephalothin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O5S2/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21)/t10-,13-/m1/s1
Formel vikt 354.0344