Läs mer
Deacetylcephalothin Lactone, TRC
Artikelnummer. 30007846
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30007846 10 mg
30008231 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19821510MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10590-10-0
Synonym N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-Tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-thiopheneacetamide∣2-Thiopheneacetamide, N-(1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)-, (5aR-trans)- (8CI)∣5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-, γ-lactone (7CI)∣3H,7H-Azet∣(5aR,6R)-6-[(Thiophen-2-ylacetyl)amino]-5a,6-dihydro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine-1,7(4H)-dioneo[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine, 2-thiopheneacetamide deriv.∣Deacetylcephalothin lactone∣(5aR,6R)-6-[[(thiophen-2-yl)acetyl]amino]-5a,6-dihydro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine-1,7(4H)-dione∣Cefalotin lactone∣Cefoxitin Sodium Imp. C (EP)∣Cefalotin EP Impurity D∣3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid γ-Lactone∣Deacetylcephalothin Lactone∣3H,7H-Azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine, 2-thiopheneacetamide Deriv.∣(5aR-trans)-N-(1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)-2-Thiopheneacetamide
Spezifikation
Formatera Neat
Molekylvikt (g/mol) 336.39
Produkttyp Impurity
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.