Läs mer
Deacetylcephalothin Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C14H12N2O4S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.39, 336.38 |
| InChI-nyckel | MFCXPAIGTKPWIS-ZWNOBZJWSA-N |
| LEDER | [H][C@]12SCC3=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)CC1=CC=CS1)C(=O)OC3 |
| IUPAC-namn | N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-10-oxa-6-thia-2-azatricyclo[6.3.0.0²,⁵]undec-1(8)-en-4-yl]-2-(thiophen-2-yl)acetamide |
| Produkttyp | Impurity |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |